Documentos clave
MAB1574
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-marcador de enfermedades de expansión de poliglutamina, clon 5TF1-1C2
ascites fluid, clone 5TF1-1C2, Chemicon®
Sinónimos:
Poly-Glu, PolyQ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5TF1-1C2, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
La corea de Huntington (EH) pertenece a una familia de enfermedades de la poliglutamina, entre las que se encuentran la atrofia dentatorubro-pálidoluisiana (DRPLA), la atrofia muscular espinobulbar (SBMA) y la ataxia espinocerebelosa (SCA) tipos 1–3, 6, 7 y 17. En estas enfermedades, los alelos no patógenos contienen menos de aproximadamente 35 repeticiones consecutivas de glutamina y codifican un dominio de poliglutamina normal. Por el contrario, los alelos patógenos suelen contener 39 o más repeticiones consecutivas de glutamina. Cuanto mayor sea el número de repeticiones, menor será la edad de inicio de la enfermedad. Los pacientes con 40-60 repeticiones de glutamina normalmente desarrollan la enfermedad de adultos, mientras que los pacientes con más de 60 repeticiones desarrollan una enfermedad de inicio juvenil. Cada trastorno de expansión de poliglutamina muestra una patología característica, con pérdida neuronal evidente en regiones específicas del cerebro. La HD es el resultado de las expansiones de un tramo de glutamina en una proteína citosólica grande conocida como huntingtina.
Especificidad
Se observó que el epítopo de MAB1574 era un alargamiento de homopólimero de la glutamina. El inmunógeno original era el factor de transcripción general proteína de unión a la secuencia TATA (TBP) que contiene un alargamiento de 38 glutaminas (Lescure et al). Otras proteínas que contienen poliglutamina son reconocidas por el MAB1574, en particular aquellas involucradas en varias enfermedades neurodegenerativas humanas causadas por una expansión de repetición de CAG, como la corea de Huntington y la ataxia espinocerebelosa tipo 2, 3 y 7 (Trottier et al., 1995). Cabe destacar que en el caso de las proteínas involucradas en estos trastornos neurodegenerativos, MAB1574 demostró una notable propiedad que le permitía detectar mucho mejor las proteínas patológicas que contienen una expansión de poliglutamina (37 gln) que las proteínas naturales (Trottier et al., 1995). MAB1574 se ha utilizado para identificar nuevas enfermedades neurodegenerativas causadas por la expansión de la poliglutamina y para contribuir a la clonación de los genes afectados correspondientes (Trottier 1995-1998; Imbert 1996; Stevanin 1996). MAB1574 también puede detectar inclusiones intracelulares, lo cual es un sello distintivo de tales enfermedades (Paulson, 1997).
Inmunógeno
Parte N-terminal de la proteína de unión a la secuencia TATA humana (TBP).
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
ELISA: 1:1 000-1:20 000
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 1:1 000-1:20 000
Inmunohistoquímica en cortes congelados incluidos en parafina (tejido humano): 1:1 000-1:20 000
Inmunocitoquímica en células transfectadas: 1:1 000-1:20 000 Inmunoprecipitación. 1:1 000-1:20 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo anti-marcador de enfermedades de expansión de poliglutamina, clon 5TF1-1C2, es un anticuerpo contra el marcador de enfermedades de expansión de poliglutamina para utilizar en ELISA, IC, IH(P), IP y WB.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Forma física
Líquido ascítico que no contiene conservantes.
Sin purificar
Almacenamiento y estabilidad
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Nota de análisis
Control
Cerebro de la corea de Huntington
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
HYPK, a Huntingtin interacting protein, reduces aggregates and apoptosis induced by N-terminal Huntingtin with 40 glutamines in Neuro2a cells and exhibits chaperone-like activity.
Raychaudhuri, S; Sinha, M; Mukhopadhyay, D; Bhattacharyya, NP
Human Molecular Genetics null
Qiuli Liang et al.
Molecular neurodegeneration, 6, 37-37 (2011-06-03)
Huntington's disease is caused by aggregation of mutant huntingtin (mHtt) protein containing more than a 36 polyQ repeat. Upregulation of macroautophagy was suggested as a neuroprotective strategy to degrade mutant huntingtin. However, macroautophagy initiation has been shown to be highly
Ashish Kumar et al.
Human molecular genetics, 25(8), 1619-1636 (2016-02-26)
Identifying molecular drivers of pathology provides potential therapeutic targets. Differentiating between drivers and coincidental molecular alterations presents a major challenge. Variation unrelated to pathology further complicates transcriptomic, proteomic and metabolomic studies which measure large numbers of individual molecules. To overcome
Ian H Kratter et al.
The Journal of clinical investigation, 126(9), 3585-3597 (2016-08-16)
Huntington's disease (HD) is a progressive, adult-onset neurodegenerative disease caused by a polyglutamine (polyQ) expansion in the N-terminal region of the protein huntingtin (HTT). There are no cures or disease-modifying therapies for HD. HTT has a highly conserved Akt phosphorylation
Mitchell S Wold et al.
Molecular neurodegeneration, 11(1), 76-76 (2016-12-13)
Autophagy is a bulk degradation pathway for long-lived proteins, protein aggregates, and damaged organelles. ULK1 protein kinase and Vps34 lipid kinase are two key autophagy regulators that are critical for autophagosome biogenesis. However, it isn't fully understood how ULK1 regulates