MAB4147
Anti-MRP1 Antibody, clone MRPm5
clone MRPm5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
tissue culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MRPm5, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... ABCC1(4363)
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone fixed frozen tissue sections or paraffin-embedded tissue sections
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2