Merck
PHL89167
(-)-Bilobalide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Bilobalide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 549,00
US$ 549,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 549,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18O8
Número de CAS:
Peso molecular:
326.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 549,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@]23C(=O)O[C@@H]4OC(=O)[C@H](O)C134
InChI
1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13+,14+,15?/m0/s1
Clave InChI
MOLPUWBMSBJXER-DXPZGIEZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)