Documentos
MAB3804
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-53BP1, clon BP18
ascites fluid, clone BP18, Chemicon®
Sinónimos:
p53 Binding Protein 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
BP18, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
Specificity
53BP1
Immunogen
Proteínas 53BP1 recombinantes humanas.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-53BP1, clon BP18, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de 53BP1, también conocido como proteína de unión al p53 y ha sido validado en IF e WB.
Inmunotransferencia Western. Reconoce una proteína de >250 kD. El tampón de dilución sugerido es TBST. El tampón de bloqueo sugerido es leche desnatada en polvo al 5 %.
Inmunocitoquímica
Inmunoprecipitación. El tamaño esperado en inmunotransferencia es >250 kD. El tampón de lisis sugerido es NETN. El agente de captura sugerido es la proteína A + el anticuerpo de4 conejo anti-conector de ratón.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Physical form
Ascitis. Líquido.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Claudia E Rübe et al.
NPJ aging and mechanisms of disease, 7(1), 7-7 (2021-04-03)
Cellular senescence is an irreversible growth arrest that occurs as a result of damaging stimuli, including DNA damage and/or telomere shortening. Here, we investigate histone variant H2A.J as a new biomarker to detect senescent cells during human skin aging. Skin
Dejie Wang et al.
Science advances, 7(25) (2021-06-20)
53BP1 activates nonhomologous end joining (NHEJ) and inhibits homologous recombination (HR) repair of DNA double-strand breaks (DSBs). Dissociation of 53BP1 from DSBs and consequent activation of HR, a less error-prone pathway than NHEJ, helps maintain genome integrity during DNA replication;
Elisa Varela et al.
Nature communications, 7, 11739-11739 (2016-06-03)
Although telomere length is genetically determined, mouse embryonic stem (ES) cells with telomeres of twice the normal size have been generated. Here, we use such ES cells with 'hyper-long' telomeres, which also express green fluorescent protein (GFP), to generate chimaeric
Ishita Ghosh et al.
Nucleic acids research, 51(16), 8643-8662 (2023-07-13)
Environmental agents like ionizing radiation (IR) and chemotherapeutic drugs can cause severe damage to the DNA, often in the form of double-strand breaks (DSBs). Remaining unrepaired, DSBs can lead to chromosomal rearrangements, and cell death. One major error-free pathway to
Deeksha Munnur et al.
Cell reports, 26(8), 2028-2036 (2019-02-21)
Although poly-ADP-ribosylation (PARylation) of DNA repair factors had been well documented, its role in the repair of DNA double-strand breaks (DSBs) is poorly understood. NR4A nuclear orphan receptors were previously linked to DSB repair; however, their function in the process