MAB3414
Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone 4.1.18
clone 4.1.18, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4.1.18, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT8(3856)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Paraffin sections, after trypsin treatment (5-20 μg/mL)
Optimal-working dilutions must be determined by end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable