MAB1676
Anticuerpo anti-talina 1, NT, a.a. 139-433, clon TA205
clone TA205, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-ILWEQ, Anti-TLN, Anti-talin-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TA205, monoclonal
reactividad de especies
rabbit, human
no debe reaccionar con
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TLN1(7094)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inmunoprecipitación
Inmunofluorescencia
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable