AB1928
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinónimos:
CD49e, Fibronectin Receptor alpha Subunit
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Integrin α5 Antibody, CT, Intracellular, serum, Chemicon®
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, chicken, hamster, rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGA5(3678)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
1:1000 dilution of a previous lot was used.
ELISA:
1:500-1:2000 dilution of a previous lot was used in ELISA.
Immunoprecipitation:
Recommended use of 5 μL of antibody for 5x106 cells.
Immunohistochemistry:
1:1000 dilution of a previous lot was used in tissue staining; suggested for use on acetone fixed tissue only.
Immunocytochemistry:
1:1000 of a previous lot was used in immunocytochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this lot detected integrin alpha 5 on 10 μg of HUVEC lysates.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Mouse 3T3 fibroblasts Skin (Basement Membrane).
Otras notas
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable