MAB1379
Anti-CD54 Antibody, extracellular, clone 84H10
clone 84H10, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
ICAM-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
84H10, monoclonal
reactividad de especies
human
no debe reaccionar con
canine
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
idoneidad
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ICAM1(3383)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry on frozen tissue sections: 1:20-1:50. Does not work on paraffin embedded tissue sections.
Immunoprecipitation: 5 μg/ 10e7 cells
Adhesion Blocking; blocks ICAM-1 mediated adhesion to LFA-1.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable