MAB13446
Anti-TIMP-2 Antibody, clone 2TMP05
clone 2TMP05, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2TMP05, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse, bovine, guinea pig, rabbit, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TIMP2(7077)
Especificidad
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic
Inmunógeno
Aplicación
Western blotting: 1μg/ml for 2 hrs at RT.
(Staining of formalin-fixed tissues REQUIRES boiling tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 min. followed by cooling at RT for 20 min).
The optimal dilution for a specific application under a given set of experimental conditions should be determined by the investigator.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
POSITIVE CONTROL:
Pancreatic or colon carcinoma
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable