Documentos clave
LSWP09025
Millipore
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
Mitex, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Mitex Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Mitex
Parámetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diámetro
90 mm
diám. del filtro
90 mm
grosor
170 μm
Matriz
Mitex
tamaño de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
punto de burbuja
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Información legal
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany