KVVLA2THH1
Durapore® 0,1 µm, Opticap® XLT Cápsula
Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Materiales
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XLT 20
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
≤40 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Anchura
7.8 in.
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
L unidad
62.5 cm (24.6 in.)
Tamaño de la unidad
20 in.
diám. del filtro
4.2 in. (10.7 cm)
filtración área
1.4 m2
diám. conexión a entrada
5/8 in.
Anchura de entrada a salida
19.8 cm (7.8 in.)
diám. conexión a salida
5/8 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
punto de burbuja
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
16 mm (5/8 in.) fitting (hose barb inlet/oulet)
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Envase
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60min at 126°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Nota de análisis
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.