KVGLS3THH1
Durapore® 0,22 µm, Opticap® XLT Cápsula
Opticap® XLT 30, sterile, inlet connection diam. 5/8 in., pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Sinónimos:
Opticap Sterile XLT30 Durapore 0.22 μm 5/8 in. HB
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
irradiated
sterile
Línea del producto
Opticap® XLT 30
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
≤42 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
87.1 cm (34.3 in.)
longitud nominal del cartucho
30 in. (75 cm)
Diámetro
10.7 cm (4.2 in.)
filtración área
2.17 m2
diám. conexión a entrada
5/8 in.
An entrada a salida
19.8 cm (7.8 in.)
diám. conexión a salida
5/8 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤75 mg/capsule
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
punto de burbuja
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.