KMP2G3TTH1
Milligard® PES 1.2/0.2 μm nominal, Opticap® T-line 30 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), hose barb (6/8 in. outlet), sterilization compatible with autoclavable
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
gamma compatible
Línea del producto
Opticap®
Características
hydrophilic
técnicas
prefiltration: suitable
L × An
83.9 cm (32.6 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
filtración área
1.8 m2 (19.4 ft2)
Matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm pore size (nominal)
Adaptador
hose barb (6/8 in. outlet)
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Descripción general
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Aplicación
Características y beneficios
Envase
Otras notas
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.