KGW9A04HH3
Polysep™ II 2,0/1,2 µm nominal, Cápsula Opticap® XL
inlet connection diam. 9/16 in., Opticap® XL 4, pore size 2.0/1.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Sinónimos:
Opticap XL4 Polysep II 2.0/1.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Opticap® XL 4
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
prefiltration: suitable
L
19.6 cm (7.7 in.)
W
3.3 in.
cartridge nominal length
4 in. (10 cm)
diam.
14.5 cm (5.7 in.)
filtration area
0.11 m2
inlet connection diam.
9/16 in.
inlet to outlet W
19.6 cm (7.7 in.)
outlet connection diam.
9/16 in.
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤85 mg/capsule
matrix
Polysep™ II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
input
sample type liquid
fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
General description
Features and Benefits
Packaging
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: Consulte la primera página de la Guía de inspección visual y la sección de introducción del resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
- Condiciones de almacenamiento: Consulte el resumen técnico de los ésteres mezclados de celulosa
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
3 ciclos de 30 min en autoclave a 121 °C; no esterilizable mediante vapor en línea
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2