Documentos clave
JMWP09025
Millipore
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Omnipore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Omnipore
Parámetros
130 °C max. temp.
Diámetro
90 mm
diám. del filtro
90 mm
grosor
85 μm
tamaño de poro
5.0 μm pore size
80 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Omnipore Membrane Filter comprises polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane. It may be applicable for the filtration of aqueous solutions, clarifying acid and alkaline solutions.
Aplicación
  • Filtration of aqueous solutions
  • Clarifying acidic and alkaline solutions
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Características y beneficios
  • Compatible with solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Biologically and chemically inert.
  • High porosity yields high flow rates.
Información legal
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13