IHCR2025-6
IHC Select Anti-Cytokeratin AE1/AE3 (Pan cytokeratins) Antibody, prediluted, clone AE1/AE3
clone AE1/AE3, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AE1/AE3, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
IHC Select
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT1(3848)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Pretreatment: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Recommend Citrate Buffer, pH 6.0 (Cat. No. 21545). No signal was detected without Epitope retrieval.
Incubation: 10 minutes with IHC Select Detection Kits.
Cytokeratin AE1/AE3 has been prediluted for use as the primary antibody with Chemicon′s IHC Select Detection Kits and Protocols (Catalog Nos. DAB050, DET-HP1000, APR050, and DET-APR1000), but other supplier′s IHC detection systems may be used. For optimized protocol details, visit www.chemicon.com and select the protocols link under Cat. No.IHCR2025-6.
Cell Structure
Cytokeratins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable