Documentos clave
HX0076
Supelco
Heptano
greener alternative
OmniSolv®
Sinónimos:
Heptane, n-Heptane, high purity solvents
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número índice de la CE:
205-563-8
bp:
98 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
433 °F
lim. expl.
7 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.02% Water (H2O)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
solubilidad
0.05 g/L
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤193 nm
Absorción UV
λ: 193 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.80
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.15
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Aplicación
OmniSolv®
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (n-heptane): 99.0% min
Assay (saturated C7 hydrocarbons): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 1ppm max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Fluorescence (as quinine base): 250ppt max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
UV Abs. at 193 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 200 nm: 0.80AU max
UV Abs. at 210 nm: 0.30AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.15AU max
UV Abs. at 260 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 193vnm max
Water (H2O): 0.02% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup