Documentos clave
HTS044M
Sigma-Aldrich
Preparación de Membranas ChemiScreen Receptor recombinante muscarínico M1 humano de acetilcolina
Human M1 GPCR membrane prepation for Radioligand binding Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in Chem-1 cells
fabricante / nombre comercial
ChemiScreen
Chemicon®
técnicas
radioligand binding assay (RLBA): suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128)
Aplicación
Preparación de membranas humanas con GPCR M1 para ensayos de unión de radioligandos.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de GPCR: A
Diana proteica: M1
Subfamilia diana: Acetilcolina (muscarínico)
Forma física
Líquido en tampón de envasado: Tris 50 mM pH 7,4, glicerol al 10 % y BSA al 1 % sin conservantes.
Método de embalaje: La proteína de membrana se ajustó a la concentración indicada en el tampón de envasado, se congeló rápidamente y se almacenó a -80°C.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable