Documentos clave
HG0000C6
Millipore
Plate Count Agar
pH 7.0±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Código UNSPSC:
12352111
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
composición
Agar, 14.0 g/L
Dextrose, 1.0 g/L
Tryptone, 5.0 g/L
Yeast Extract, 2.5 g/L
envase
pkg of 12 × 500 g (plastic bottle)
pH
7.0±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
A medium recommended for the plate count of organisms in water, foods, milk and other diary products.
Nota de preparación
Suspend 23g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool to 45 - 50°C. Mix well and pour plates.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3