Documentos
HAWP304F0
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 µm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
material
white mixed cellulose esters (MCE) filter
Quality Level
feature
hydrophilic
packaging
pack of 10 filter
manufacturer/tradename
MF-Millipore
filter L × W
1 ft × 1 ft
pore size
0.45 μm pore size
storage temp.
room temp
General description
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y experimentales.
Los filtros MF-Millipore sin el tensioactivo Triton contienen cantidades mínimas de humectante y un menor contenido de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
  • Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
  • Disponible en una gama de tamaños de poro, de color blanco o negro, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización mediante óxido de etileno, radiación gamma y autoclave
Código del filtro: HAWP
Application
Membrana hidrófila blanca de ésteres mezclados de celulosa (MCE), lámina de 30,5 x 30,5 cm, 10 por envase
Productos que filtra: Partículas (materia particulada y gelatinosa)
Contaminación insoluble (materia particulada y gelatinosa)
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: Microorganismo
  • Modo de acción: Filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
  • Consideraciones sobre la eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3