Documentos clave
HATF08250
Millipore
Immobilon®-NC Membrane
82 mm disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters
Sinónimos:
Membrana de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Membrana Immobilon®-NC, sin Triton, ésteres mezclados de celulosa, 0,45 m, 82 mm, disco, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
western blot: suitable
diám. del filtro
82 mm
grosor
180 μm
índice de refracción
n/D 1.51
tamaño de poro
0.45 μm pore size
capacidad
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidad
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: HATF
Principales mecanismos de adsorción: electrostático, hidrófobo
Aplicación
  • Soluciones biológicas
  • Contacto celular
  • Volúmenes muy pequeños que requieren superficies sin tensioactivos
  • Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
  • Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3