GSWP03700
Membrana de filtración para análisis gravimétrico, 0,22 µm, ésteres mezclados de celulosa con almohadilla fina, 37 mm, blanca
MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 0,22 μm
About This Item
Productos recomendados
material
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
description
A 0.22 µm pore size non-sterile filter validated for air monitoring. With biologically inert mixtures of cellulose acetate & cellulose nitrate, MF-Millipore membranes are widely used in analytical & research applications.
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
37 mm
thickness
150 μm
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.22 μm pore size
75 % porosity
bubble point
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
Application
- Esterilización mediante filtración
- Bioensayos
- Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
- Agua de grado para análisis de microplásticos
- Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
- Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3