GF05
Anti-Granulocyte Colony Stimulating Factor (Ab-1) Mouse mAb (5.24)
liquid, clone 5.24, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-G-CSF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5.24, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CSF3(1440)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml, saponin pre-treatment required, see comments)
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de análisis
Recombinant G-CSF protein, bone marrow tissue, or fetal liver tissue
Otras notas
Metcalf, D., 1986. Blood67, 257.
Nagata, S., et al. 1986. Nature319, 415.
Nagata, S., et al. 1986 EMBO J.5, 575.
Souza, L.M., et al. 1986 Science232, 61.
Metcalf, D. 1984, Hemopoietic colony stimulating factors. Amsterdam: Elsevier.
Nicola, N.A. Vadas, M.A., 1984. Immunol Today5, 76.
Nicola, N.A., et al. 1983 J. Biol. Chem.258, 9017.
Burgess, A.W., Metcalf, D. 1980. J. Cancer26, 647.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable