FSLW04700
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 3,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic, thickness 150 μm
Sinónimos:
Membrana de filtración Fluoropore
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
parameter
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
3.0 μm pore size
85 % porosity
bubble point
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Application
- Clarificación de ácidos, bases y disolventes
- Filtración o ventilación de gases
- Espectroscopia UV
- Control de partículas
- Filtración de fase móvil de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Análisis de microplásticos