Documentos clave
FHLP01300
Millipore
Membrana de filtración Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Fluoropore®
Millipore
Parámetros
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diámetro
13 mm
diám. del filtro
13 mm
grosor
109 μm , (typical)
extraíbles gravimétricos
≤0.5%
Matriz
Fluoropore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
>60 % porosity
punto de burbuja
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • Clarificación de ácidos, bases y disolventes
  • Filtración o ventilación de gases
  • Espectroscopia UV
  • Control de partículas
  • Filtración de fase móvil de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análisis de microplásticos
Información legal
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany