Documentos clave
FCYTMAG-20K-PMX
Millipore
Panel de microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas de felino MILLIPLEX® - 19 analitos premezclados, FCYTOMAG-20K-PMX- Análisis múltiple para inmunología
The Feline Inflammation / Immunology Bead-Based Multiplex cytokine Assay kit, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 19 cytokine and chemokine biomarkers in feline serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
feline interleukin immunoassay panel, luminex feline cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex feline pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore feline inflammation multiplex kit
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
reactividad de especies
feline
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 96-114%
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(sFas, IL-2, GM-CSF, IL-8, IL-12 (p40), IL-13)
standard curve range: 137.2-100,000 pg/mL
(IL-18, MCP-1)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(KC, RANTES)
standard curve range: 274.3-200,000 pg/mL
(PDGF-BB)
standard curve range: 34.3-25,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(Flt3 Ligand)
standard curve range: 68.6-50,000 pg/mL
(IFNγ, IL-4, IL-6, SCF, SDF-1)
técnicas
multiplexing: suitable
compatibilidad
configured for Premixed
método de detección
fluorometric (Luminex xMAP)
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Las citocinas son polipéptidos inmunomoduladores que desempeñan un papel clave en las respuestas inmunitarias adaptativas e innatas. Término genérico, “citocinas” abarca las miocinas (producidas por las células musculares), las linfocinas (producidas por las células Th activadas), las interleucinas (que actúan como mediadores entre las células T) y las quimiocinas (responsables de la migración de las células T). Las citocinas, uno de los mecanismos reguladores del sistema inmunitario, actúan en las fases de reconocimiento, activación o efectora de una respuesta inmunitaria, modulando el desarrollo y las actividades funcionales de los subtipos de células T, células B y células mieloides. La investigación en la que intervienen citocinas desempeña un papel significativo en el logro de una comprensión más profunda del sistema inmunitario y de su respuesta polifacética a la mayoría de los antígenos, en especial las respuestas que componen el proceso inflamatorio.
El panel de citocinas/quimiocinas felinas MILLIPLEX® es un kit premezclado de 19 pruebas que se utiliza para la cuantificación simultánea de todos los analitos siguientes en muestras de suero, plasma, lisado de tejido/célula y sobrenadante de cultivo: FAS, Flt-3L, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12 (P40), IL-13, IL-18, KC, MCP-1, PDGF-BB, RANTES, SCF, SDF-1 y TNFα. Este kit tiene un formato de 96 pocillos, contiene un cóctel estándar liofilizado, dos controles de calidad de ensayo internos y puede medir hasta 38 muestras por duplicado.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Especificidad
Reactividad cruzada
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Aplicación
  • Analitos: sFAs, ligando Flt-3, GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-12 (P40), IL-13, IL-18, KC, MCP-1, PDGF-BB, RANTES, SCF, SDF-1, TNF-α
  • Tipo de muestra recomendado: Suero, plasma, lisado celular/tisular y sobrenadantes de cultivo felinos
  • Muestra recomendada
  • Dilución: 10 μl por pocillo de suero o plasma no diluido; puede que sea necesario diluir 25 μl de muestras de cultivo celular/tisular con un medio adecuado
  • Tiempo de análisis: Durante la noche (16-18 horas) a 2-8°C
  • Categoría de investigación: Inflamación e inmunología
Otras notas
Sensibilidad: Consulte el protocolo del kit para conocer las sensibilidades de cada una de las citocinas o quimiocinas. Intervalo de curva de calibración: Consulte la hoja de análisis de QC para la concentración exacta (TNF-α)
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Dennis E Jewell et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 620447-620447 (2021-02-23)
Forty Eight cats were used to measure the effects of feeding a traditional adult cat food supplemented with either arachidonic acid (ARA), a botanical mix (botanicals) or both on circulating biochemical parameters and inflammatory cytokines. The cats were healthy adults
Contenido relacionado
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.