FCMAB404PE
Milli-Mark® Anti-Tie2/TEK-PE Antibody, clone Ab33
clone Ab33, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, hTIE2, p140 TEK, CD202b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
PE
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Ab33, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TEK(7010)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Growth Factors & Receptors
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HUVEC cells
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable