FCMAB103AP
Milli-Mark Anti-Ki67 Antibody, clone Ki-S5 APC conjugate
clone Ki-S5, Milli-Mark®, from mouse
Sinónimos:
MKI67
KIA
Ki-67
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Ki-S5, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milli-Mark®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MKI67(4288)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Stimulated Jurkat Cells
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable