Documentos clave
EFHAW250
Millipore
Unidad de filtración EZ-Fit®
EZ-Fit® filtration unit with absorbent pad
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Single packaging (EFHAW250I), pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinónimos:
Unidad de filtración EZ-Fit® con almohadilla absorbente, Unidad de filtración a través de membrana compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Nivel de calidad
Agency
ISO 7004
descripción
General microbiological analysis
esterilidad
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
fabricante / nombre comercial
EZ-Fit®
envase
pkg of Bulk packaging (EFHAW250B)
pkg of Single packaging (EFHAW250I)
capacidad
250 mL
diám. del filtro
47 mm
embudo capacidad
100 mL
volumen
250 mL
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
idoneidad
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with EZ-Fit® System
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La unidad de filtración EZ-FIT® es un dispositivo de filtración de un solo uso consistente en una membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE) blanca cuadriculada y una base azul que integra un refuerzo de almohadilla de celulosa.. Proporciona una forma segura y rápida de realizar la filtración a través de membrana evitando la exposición a los riesgos de los análisis microbiológicos.
Las unidades de filtración son irradiadas por un haz electrónico, una tapa ventilada cubre la muestra durante la filtración y un anillo de 360° evita que las pinzas toquen por accidente la zona de filtración de la membrana durante la transferencia a la membrana para proteger las muestras de la contaminación a la vez que asegura resultados de recuento microbiano fiables.
La función EZ-FIT® Azure hace que la unidad de filtración EZ-FIT® sea aún más ergonómica y cómoda con embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje del embudo evita fugas o que la muestra esquive la membrana.
Las unidades azules proporcionan la flexibilidad añadida de o bien transferir la membrana a una placa de agar o bien convertir el dispositivo en una placa de Petri agregando medio líquido después de la filtración.
Las unidades de filtración son conformes a las normas internacionales y reducen al mínimo los residuos de las muestras. Las unidades pueden apilarse para ahorrar espacio de trabajo. Esta unidad desechable está diseñada para encajar en el colector EZ-FIT®, que cuenta con cabezales de filtración EZ-FIT® específicos.
Aplicación
Las unidades de filtración EZ-FIT® se utilizan en análisis microbiológicos y en el análisis del grado de contaminación microbiana de muestras líquidas, como las muestras obtenidas durante los procesos y muestras del producto final en bebidas, productos farmacéuticos y agua. Estos productos se utilizan también en el control de calidad industrial y en la supervisión del agua.
Envase
EFHAW250I: En envases individuales (48 unidades/paquete)
EFHAW250B: Embalaje a granel con bolsa protectora (48 unidades/paquete)
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Contenido relacionado
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review