Documentos clave
DAWP29325
Millipore
Membrana MF-Millipore
pore size 0.65 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinónimos:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.65 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Parámetros
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
diám. del filtro
293 mm
grosor
180 μm
extraíbles gravimétricos
3%
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.65 μm pore size
81 % porosity
punto de burbuja
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Descripción general
Código del filtro: DAWP
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la primera página de la Guía de Inspección Visual
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3