CDEXP0LUV
Polishing Cartridge
For Milli-Q® UV system
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Productos recomendados
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® Plus
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
For Milli-Q UV system
Características y beneficios
The purification method involves the use of ion-exchange resins and activated carbon.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany