CBS1GM-KC
BLOQUEANTE HETERÓFILO SUPERCHEMIBLOCK (1GM) KC
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable