Documentos clave
CBL468
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PECAM-1, dominios 3-6 de PECAM-1 humano, clon HC1/6
clone HC1/6, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
CD31
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
clon
HC1/6, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PECAM1(5175)
Especificidad
Reacciona con una glucoproteína transmembrana de 130-140 kDa que se expresa ampliamente entre las células del compartimiento vascular. CD31 se expresa en plaquetas, células endoteliales cultivadas, monocitos, macrófagos de tejido sano en amígdalas, pulmones y riñones, así como en biopsias cutáneas de enfermedades como la sarcoidosis y la lepra lepromatosa.
SOCIO DE FUSIÓN: línea celular de mieloma P3-x63Ag8.653
Inmunógeno
Epítopo: dominios 3-6 de la PECAM-1 humana
Aplicación
El anticuerpo anti-PECAM-1, dominios 3-6 de la PECAM-1 humana, clon HC1/6, es un anticuerpo contra la PECAM-1 para utilizar en FC, IH, IH(P) e IP.
Estudios del papel de CD31 en la migración de leucocitos a sitios inflamatorios y en el proceso de la angiogénesis
Este anticuerpo teñirá cortes de tejido congelado
Adecuado para estudios de inmunoprecipitación
Adecuado para citometría de flujo ya sea indirecta o directamente cuando se marcan con FITC o R-PE
Apto para utilizar en cortes incluidos en parafina y fijados en formol después del pre-tratamiento con proteasas.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Forma física
Presentación: Purificada
Nota de análisis
Control
Células microgliales activadas
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Yu-Ting Huang et al.
Cellular signalling, 20(8), 1521-1527 (2008-05-27)
Sphingosine 1-phosphate (S1P) is a multifunctional phospholipid which acts through a specific family of G protein-coupled receptors. Platelet/endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) form trans-homophilic binding at lateral cell border. Upon stimulation, its cytoplasmic tyrosine residues could be phosphorylated and interact
Guiting Lin et al.
Stem cells and development, 17(6), 1053-1063 (2008-07-04)
Adipose tissue-derived stem cells (ADSC) are routinely isolated from the stromal vascular fraction (SVF) of homogenized adipose tissue. Freshly isolated ADSC display surface markers that differ from those of cultured ADSC, but both cell preparations are capable of multipotential differentiation.
Fumiko Obata et al.
Toxins, 14(2) (2022-02-25)
Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) causes proximal tubular defects in the kidney. However, factors altered by Shiga toxin (Stx) within the proximal tubules are yet to be shown. We determined Stx receptor Gb3 in murine and human kidneys and confirmed
Gina Lisignoli et al.
Journal of cellular physiology, 220(2), 401-409 (2009-04-15)
Bone marrow stromal cells (MSCs) and osteoblasts are the two main non-haematopoietic cellular components of human bone tissue. To identify novel osteoblast-related molecules, we performed a gene expression profiling analysis comparing MSCs and osteoblasts isolated from the same donors. Genes
T M Herndon et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(9), 5654-5664 (2001-04-21)
The transcription factor NF-kappaB is a critical regulator of T cell function that becomes strongly activated in response to coengagement of TCR and CD28. Although events immediately proximal to NF-kappaB activation are well understood, uncertainty remains over which upstream signaling