CBL1337
Anticuerpo anti-PECAM-1 , clon 390
clone 390, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
CD31
About This Item
Productos recomendados
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
390, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
Categorías relacionadas
General description
Application
Inmunohistoquímica: cortes de tejido congelado fijo con acetona
Inmunoprecipitación
bloqueo de la adhesión celular: El CBL1337 inhibe la agregación de células L transfectadas con una forma variante de CD31 (DeLisser, 1993)
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Analysis Note
Células Jurkat y Raji, tejido amigdalar
Other Notes
Legal Information
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c