CAX2-S0000
Sistema microfluídico CellASIC ONIX2
Sinónimos:
CellASIC ONIX2, Microfluidic System
About This Item
Productos recomendados
manufacturer/tradename
CellASIC® ONIX
W × D × H
330 mm × 306 mm × 108 mm
shipped in
ambient
General description
Consta de:
- Sistema controlador: El controlador de microincubadora integrado de tamaño reducido mantiene el movimiento de los líquidos, la adición de reactivos, la temperatura y las condiciones gaseosas.
- Placas de microfluídica: Las placas específicas de cada aplicación ofrecen nuevas capacidades de cultivo celular para la obtención de imágenes de células vivas.
- Colector: Cámaras de cultivo y colector de perfil bajo, gran calidad y gran claridad óptica, se montan fácilmente en un microscopio invertido, sin necesidad de una cámara medioambiental voluminosa.
- Software: El software intuitivo permite una configuración rápida y sencilla de protocolos detallados para un cultivo celular manos libres verdaderamente automatizado.
Sistema controlador:
- Controla automáticamente los caudales, los cambios de gas y temperatura, los gradientes permanentes, las adiciones de nutrientes/fármacos y los cambios en los medios.
- El sistema puede controlar ocho parámetros críticos de cultivo celular.
- Temperatura, nivel de oxígeno, factores de crecimiento, humedad, pH, osmolalidad, glucosa, MEC y adhesión.
Ventajas de las placas de microfluídica CellASIC® ONIX2:
- Obtención de imágenes de alta resolución a través del fondo de vidrio óptico y las estructuras de la cámara.
- Capacidad para ejecutar varios experimentos independientes a la vez.
- Acceso continuo a los nutrientes y eliminación continua de los residuos, promoviendo así una salud celular óptima.
Ventajas del colector:
- El colector se sella a la placa de microfluidos a través del mecanismo de vacío “de un toque”.
- El flujo de líquidos a presión a la cámara celular proporciona una gran precisión incluso a volúmenes muy pequeños.
- Ningún contacto entre el sistema de flujo y las disoluciones biológicas (en la placa) evita la contaminación.
- El colector de perfil bajo es fácil de adaptar a cualquier platina de microscopio invertido.
El software ofrece:
- Protocolos claramente definidos con todos los parámetros experimentales guardados en un solo archivo
- Comodidad y reproducibilidad.
- Coherencia y fiabilidad.
- La comprobación de errores, la autocomprobación y el registro de datos mejoran la resolución de problemas y la utilidad.
Application
- Respuesta unicelular de levaduras.
- Respuesta bacteriana unicelular.
- Dinámica de la biopelícula bacteriana.
- Respuesta celular a entornos hipóxicos.
- Respuesta celular a los cambios en las condiciones de los medios, los medicamentos y otros estimulantes.
- Interacciones huésped-patógeno.
- Quimiotaxis/migración en respuesta al quimiogradiente.
- Establecimiento de parámetros de cultivo óptimos para tipos de células difíciles o experimentos prolongados.
- Microscopia de cultivos celulares tridimensionales.
Contenido relacionado
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.