Documentos
CAX2-MXT20
Millipore
CellASIC ONIX Rampa XT (temperatura controlada)
Sinónimos:
ONIX2 Manifold XT, Temperature Controlled Manifold
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NC.51
manufacturer/tradename
CellASIC® ONIX
General description
El colector CellASIC® ONIX2 XT es un módulo de intercambio de calor convectivo que ayuda a alcanzar la temperatura ideal. Funciona recirculando con suavidad y uniformidad el aire que calienta o enfría las células.
Application
Categoría investigación
Cultivo celular
Features and Benefits
  • Ideal para volumen de cultivo de tamaño pequeño
  • Mantiene un entorno de cultivo celular preciso
Other Notes
Al limpiar los tubos del colector XT, mantenga el lado derecho del colector hacia arriba y nivelado, y no exponga el módulo de intercambio de calor al líquido.
Legal Information
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.