Documentos clave
BX1670
Supelco
2-Butanone
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
201-159-0
bp:
79.6 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
105 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.0005% Titrable acid
≤0.20% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.0025%
color
APHA: ≤15
pH
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
temperatura de transición
flash point -4 °C
solubilidad
292 g/L
densidad
0.805 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meets ACS Specifications GR ACS
Envase
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análisis
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.0025% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.20% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup