AQFA09050
Membrana de filtración de cuarzo
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Quartz Fiber Membrane Filter without binder
About This Item
Productos recomendados
Materiales
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Diámetro
90 mm
diám. del filtro
90 mm
grosor
430 μm
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
- Measuring heavy metal concentrations and small amounts of particles
- EPA PM10 monitoring• PM2.5 monitoring
- Microplastics analysis