Saltar a
AP130C
Goat Anti-Mouse IgG & IgM Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from goat
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
4
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
This Goat anti-Mouse IgG & IgM Antibody, Cy3 conjugate is validated for use in IF for the detection of Mouse IgG & IgM.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)