AP160C
Rabbit Anti-Mouse IgG Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
CY3 conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
Monospecific on IEP against whole Mouse Serum.
FLOUROPHORE/PROTEIN RATIO:
A552/A280 = 2.46
Aplicación
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3