ALP70
Apolipoprotein E, human
Sinónimos:
ApoE
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
Ensayo
≤95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
concentración
0.276 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable