Saltar a
MSPS004
SILuPep C-peptide
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Sinónimos:
Serotransferrin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 314,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
US$ 314,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
SILuPep C-peptide is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Analysis Note
Sequence
EAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLA-Leu(U13C6)-EGS-Leu(U13C6)-Q
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 31
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MSST0021MSST0059MSST0060
description
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled
description
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
description
recombinant, expressed in E. coli, MS Protein Standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)