Documentos clave
ACR5000NT
Millipore
Ni-NTA Reagent Kit
suitable for protein purification
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NA.56
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Amicon®
técnicas
protein purification: suitable (His-tagged proteins)
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml HisBind Ni-NTA resin, 25ml Bind Buffer (4X), 25 ml Wash buffer (4X), 5ml elution buffer (4X)
Ni-NTA Reagent Kit for His-tagged protein purification.
Información legal
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
95.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35.5 °C
Visite la Librería de documentos
Artículos
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.