Documentos clave
ACK5100GS
Millipore
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit GST with 100kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit GST - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating GSH-tagged proteins.
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Amicon®
fabricante / nombre comercial
Amicon® Pro
Parámetros
10 mL sample volume
técnicas
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Longitud
12 cm (4.7 in.)
Diámetro
2.97 cm
filtración área
1 cm2
volumen de trabajo
10 mL
tamaño de poro
100 kDa NMWCO
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Filter Code: PLCGC
Filter Type: Ultrafiltration
This kit includes 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO 100 kDa, 3 ml GST Bind resin (Binding capacity: 5 to 8mg GST tagged protein/ml agarose), 125 mg Glutathione (reduced, free acid), 25ml GST Bind/Wash Buffer (10X), 5 ml GST Reconstitution buffer (10X)
Aplicación
Amicon Pro Affinity Concentration Kit GST - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating GSH-tagged proteins.
Características y beneficios
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
Forma física
Color Code: Clear with pink cap
Información legal
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C