ABT280
Anti-Periostin (Pan) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinónimos:
Periostin, PN, Osteoblast-specific factor 2, OSF-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Postn(50706)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Periostin (Pan) in certain reported tissues (Kruzynska-Frejtag, A., et al. (2004). Dev Dyn. 229(4):857-868.; Butcher, J. T., et al. (2007). Dev Biol. 302(1):256-266.; Norris, R. A., et al. (2007). J Cell Biochem. 101(3):695-711.; Inai, K., et al. (2008). Dev Biol. 315(2):383-396.; Norris, R. A., et al. (2008). Dev Biol. 316(2):200-213.).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Periostin (Pan) in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable