ABT268
Anti-Liprin Alpha 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
LAR-interacting protein 1, LIP-1, Protein tyrosine phosphatase receptor type f polypeptide-interacting protein alpha-1, PTPRF-interacting protein alpha-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPFIA1(8500)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Liprin Alpha 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable