ABS2090
Anti-ICDH
serum, from rabbit
Sinónimos:
Isocitrate dehydrogenase, ICDH (NADP), IDH
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
E. coli, Legionella pneumophila
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ICDH in E. Coli cell lysate (Xu, L., et. al. (2010). PLoS Pathog. 6(3):e1000822; Lu, C., et. al. (2016). Sci Signal. 9(412):ra11).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected ICDH in 20 µL E.Coli cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable