ABS1656
Anti-VPS4B (UT292)
serum, from rabbit
Sinónimos:
Vacuolar protein sorting-associated protein 4B, Cell migration-inducing gene 1 protein, Protein SKD1, Suppressor of K(+) transport growth defect 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VPS4B(9525)
Descripción general
Ref.: Scheuring, S et al. (2001). J. Mol. Biol. 312, 469-480.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the VPS4B target band in lysate from untransfected, but not VPS4B shRNA-transfected HeLa cells (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Calidad
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected VPS4B in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable