ABN645
Anti-RIM 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Regulating synaptic membrane exocytosis protein 2, Rab-3-interacting molecule 2, RIM 2, Rab-3-interacting protein 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RIMS2(9699)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected RIM 2 in human brain cells.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected RIM 2 in rat brain tissue lysate with and without blocking peptide.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable