11426338910
Roche
Anti-Fluorescein-AP, Fab fragments
from sheep
Sinónimos:
antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
sheep
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
solution
envase
pkg of 150 U (200 μl)
fabricante / nombre comercial
Roche
isotipo
IgG
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- Dot blot
- ELISA
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Southern blot
- Western blot
- Electrochemical biosensing technique for the detection of 16S rRNA
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Solution, stabilized
Nota de preparación
- Working concentration: The following concentrations depend on application and substrate and should be taken as a guideline. Dot blot: 150mU/ml
- ELISA: 150 to 300mU/ml
- Immunohistocytochemistry: 250 to 500mU/ml
- In situ hybridization: 1.5 to 7.5U/ml
- Southern blot: 150mU/ml
- Western blot: 250 to 500 mU/ml
Working solution: 100mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH 7.5. If necessary 1% Blocking reagent (w/v), dry milk powder, 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?